Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | F1 |
| Gewicht (metrisch) | 1 g bis 5 kg |
| Masse | 1 g bis 5 kg |
| Form | Zylindrisch |