Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2 mit Zertifikat
Artikelnummer. 15535129 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
15535129 1 g bis 1 kg 1 Einheit
15535119 1 bis 100 g 1 Einheit
15515139 1 g bis 5 kg 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15535129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1007.49 €
    820.00 € / 1 Stück
    Sparen 187.49 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F2
  • Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M 1 und gegebenenfalls der Klasse M 2 vorgesehen sind
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • In Übereinstimmung mit OIML R111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spécification
Klassifikation F2
Gewicht (metrisch) 1 g bis 1 kg
Masse 1 g bis 1 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.