Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
- Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | F2 |
| Gewicht (metrisch) | 1 g bis 5 kg |
| Masse | 1 g bis 5 kg |
| Form | Zylindrisch |