Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | F2 |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 100 g |
| Masse | 1 g bis 100 g |
| Form | Zylindrisch |