Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2
Artikelnummer. 15525129 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
15525129 1 g bis 1 kg 1 Einheit
15525119 1 bis 100 g 1 Einheit
15505139 1 g bis 5 kg 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.51 €
    675.00 € / 1 Stück
    Sparen 152.51 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F2
  • Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M 1 und gegebenenfalls der Klasse M 2 vorgesehen sind
  • In Übereinstimmung mit OIML R111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Klassifikation F2
Gewicht (metrisch) 1 g bis 1 kg
Masse 1 g bis 1 kg
Form Zylindrisch