Learn More
Fisherbrand™ Wägeschaufeln aus Edelstahl mit rundem Boden
Artikelnummer. 11523452 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11523452 90 mm 5 Stück
11533452 105 mm 5 Stück
11543452 120 mm 5 Stück
11513452 70 mm 5 Stück
4 options
Artikelnummer. 11523452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diese Schaufeln mit rundem Boden erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Abwiegen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Die Fisherbrand™ Edelstahl-Wägeschaufeln mit rundem Boden eignen sich perfekt zum Abwiegen aller Materialien – von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Stoffen – und sind das ideale Zubehör für jede Waage.
  • Gut geeignet für pharmazeutische Probenahmen und Umweltprobenahmen
  • Ideal zum Wiegen und Handhaben von Proben
  • Ideal zum Wiegen von vermischten Inhaltsstoffen, winzigen Objekten und Portionen
  • Großartiges Zubehör, wenn Sie eine Waage besitzen
  • Perfekt zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien
Spezifikation
Form Zylindrisch
Produkttyp Schaufel
Breite (metrisch) 30 mm
Abmessungen (L x B) 90 x 30 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 90 mm