Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäß aus rostfreiem Stahl
Artikelnummer. 10613321
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10613321 4 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10613321
Marke: KGW Isotherm™ 1214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein hervorragendes Gefäß für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Güter wie Trockeneis.
  • Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor
  • Kühlung von kleinen Proben
  • Hochwertige Isoliereigenschaften
  • Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff muss ein Loch von 2 mm Durchmesser in der Mitte des Deckels sein
  • Robuste Konstruktion
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Mit isolierendem Deckel, der von zwei Federklemmen gehalten wird
  • Mit Griff aus Aluminium
Spezifikation
Kappentyp Öffnung
Farbe Silberfarben
Innentiefe (metrisch) 310 mm
Außendurchmesser (metrisch) 165 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labortechnik, Medizintechnik
Höhe (metrisch) 385 mm
Enthält Deckel
Statische Verdampfung 1.4 l/Tag
Statische Rückhaltezeit 71 h
Basismaterial Borosilikatglas 3.3
Kapazität (metrisch) 4 l
Material Edelstahl