Learn More
Corning™ Digitaler Trockenheizblock aus Edelstahl
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Stromstärke:
1 A
Modell:
Doppelblock
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hinweis: Blöcke sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Material | Edelstahl |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 150 °C |
| Display | LED |
| Modell | Doppelblock |
| Anzahl Blöcke | 2 |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,3 °C |
| Temperaturstabilität | 0,1 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±0.2°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 26,5 x 8,3 cm |
| Mehr anzeigen |