Learn More
Schneider Gerd™ Präpariernadel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10525544
Change view
Click to view available options
Material:
Stainless Steel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10525544 Stainless Steel 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10525544
Marke: Schneider Gerd™ 642
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
mit Kunststoffgriff
  • Präpariernadel aus Edelstahl
  • 150 x 1.0 mm
  • Kunststoffgriff
Spezifikation
Material Stainless Steel
Farbe Schwarzer Griff
Beschreibung 150 x 1,0mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sezierung
Produkttyp Seziernadel