Learn More
S Murray and Co™ Präpariersonde aus Edelstahl
Product Code. 12714416
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Unit Size:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Unit Size
12714416 130 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12714416 Supplier S Murray and Co™ Supplier No. D208/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.45 €
    7.98 € / 5 Stück
    Sparen 0.47 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Pinzetten sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Biowissenschaften geeignet. S Murray™ Präpariersonden aus Edelstahl verfügen über eine vollständige Garantie bei Normalgebrauch und werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen.
  • Edelstahl
  • Länge: 35 mm
Specifications
Produkttyp Präpariersonde
Material Edelstahl
Menge Je 5
Länge (metrisch) 130 mm