Learn More
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM
Alle ansehen Nickel-Electro ProdukteBeschreibung
- Edelstahl
- Flachform
- Einteiliges Pressteil
- Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Sezierschale, Edelstahl, einteiliges Pressteil
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Rechteckig |
| Typ | Sezierschale |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 260 x 50 mm |
| Länge (metrisch) | 360 mm |
| Breite (metrisch) | 260 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |