Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Boiler Bottle - Acid Proof With Hooks, Without Skirtband, With Lid
Artikelnummer. 30284950
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284950 3 l 1 Stück
30285036 10 l 1 Stück
30284934 1 l 1 Stück
30284955 2 l 1 Stück
30285010 4 l 1 Stück
30284997 5 l 1 Stück
30285033 6 l 1 Stück
30284889 8 l 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 30284950
Marke: Amsta Rostfritt 5163631
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highest quality stainless steel double boiler bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)