Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Boiler Bottle - Acid Proof With Hooks, Without Skirtband, Without Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |