Learn More
Amsta Rostfritt Doppelwandige Edelstahlflasche – säurebeständig, mit Haken, ohne Rand, ohne Deckel
Artikelnummer. 30285064
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285064 2 l 1 Stück
30285009 1 l 1 Stück
30284872 10 l 1 Stück
30284904 3 l 1 Stück
30284884 4 l 1 Stück
30284900 5 l 1 Stück
30285025 6 l 1 Stück
30284981 8 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30285064 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5163620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 €
    102.50 € / 1 Stück
    Sparen 10.50 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Edelstahl-Doppelkesselflasche – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)