missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Doppelwandige Edelstahl-Kochflasche mit Haken, ohne Rand, mit Deckel

Artikelnummer. 30284944
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 L
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284944 1,5 L 10 Stück
30284929 10 l 1 Stück
30285006 1 l 1 Stück
30285024 2 l 1 Stück
30284908 3 l 1 Stück
30285016 4 l 1 Stück
30284871 5 l 1 Stück
30284953 6 l 1 Stück
30284937 8 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30284944 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 506361,51
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige Edelstahl-Doppelkesselflasche. Hergestellt in Schweden.

  • Edelstahl 304 /1.4301

Spezifikation

Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 1,5 L
Farbe Silber
Material Edelstahl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.