Learn More
Amsta Rostfritt Doppelgrillflasche aus Edelstahl mit Haken, ohne Schürzenring, ohne Deckel
Artikelnummer. 30285034
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 L
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285034 5 l 1 Stück
30285028 1,5 L 10 Stück
30284877 1 l 1 Stück
30285030 10 l 1 Stück
30284868 2 l 1 Stück
30284957 3 l 1 Stück
30285011 4 l 1 Stück
30285002 6 l 1 Stück
30284920 8 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30285034 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5063650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.78 €
    98.50 € / 1 Stück
    Sparen 16.28 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Edelstahl-Doppelkesselflasche. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Silber
Material Edelstahl