Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt zum Arbeiten mit sehr kleinen Chemikalienmengen
- Zwei verschiedene Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Form | Doppel |
| Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
| Breite (metrisch) | 3 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 150 mm |