Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
130 mm
150 mm
210 mm
Breite (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt zum Arbeiten mit sehr kleinen Chemikalienmengen
- Zwei verschiedene Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Form | Doppel |
| Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
| Breite (metrisch) | 2 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 100 mm |