Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10787085
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
130 mm
150 mm
210 mm
Breite (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10787085 210 mm 6 mm 1 Stück
10060971 130 mm 5 mm 1 Stück
10294924 100 mm 2 mm 1 Stück
10071031 150 mm 3 mm 1 Stück
10673415 100 mm 4 mm 1 Stück
10734765 150 mm 5 mm 1 Stück
10123024 150 mm 6 mm 1 Stück
10386741 210 mm 5 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10787085
Marke: Schneider Gerd™ 364
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Mikrospatel eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen.
  • Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
  • Perfekt zum Arbeiten mit sehr kleinen Chemikalienmengen
  • Zwei verschiedene Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
  • Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Menge Je 1
Form Doppel
Produkttyp Mikrodoppelspatel
Breite (metrisch) 6 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 210 mm