Learn More
Tenak™ Gestell mit zwei Einschüben aus Edelstahl
Artikelnummer. 12407010 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 225 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 325 mm
560 x 139 x 385 mm
680 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 225 mm
680 x 139 x 325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
12407010 560 x 139 x 280 mm 1 Stück
12447010 680 x 139 x 225 mm 1 Stück
12497000 560 x 139 x 225 mm 1 Stück
12417010 560 x 139 x 325 mm 1 Stück
12427010 560 x 139 x 385 mm 1 Stück
12437010 680 x 139 x 170 mm 1 Stück
12457000 420 x 139 x 170 mm 1 Stück
12467000 420 x 139 x 225 mm 1 Stück
12467010 680 x 139 x 325 mm 1 Stück
12477000 420 x 139 x 280 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 12407010
Marke: Tenak™ TE29328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Anwendungen, bei denen die Proben entweder nicht in Kartons gelagert werden oder die Größen ungewöhnlich sind. TENAK™ Doppeltablettgestelle für Tiefkühlschränke können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden.
  • Besteht aus einem Gestell mit zwei Schubladen, Deckel und Griff an der Vorderseite
  • In zwei Breiten erhältlich
  • Aus Edelstahl.
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungewöhnlich große Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl pro Packung 1er-Packung
Menge 1er-Packung
Abmessungen (L x B x H) 560 x 139 x 280 mm
Tiefe (metrisch) 560 mm
Enthält Deckel
Produkttyp Gestell mit zwei Tabletts
Höhe (metrisch) 280 mm
Breite (metrisch) 139 mm