Learn More
Tenak™ DOUBLE SCHUBLADE BREIT HXDXW 170x420x278MM .
Artikelnummer. 12467020 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12467020
Marke: Tenak™ TE29454
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Anwendungen, bei denen die Proben entweder nicht in Kartons gelagert werden oder die Größen ungewöhnlich sind. TENAK™ Doppeltablettgestelle für Tiefkühlschränke können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden.
  • Besteht aus einem Gestell mit zwei Schubladen, Deckel und Griff an der Vorderseite
  • In zwei Breiten erhältlich
  • Aus Edelstahl.
Spezifikation
Enthält Deckel
Produkttyp Gestell mit zwei Tabletts
Verschluss inklusive Ja
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungewöhnlich große Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl pro Packung 1er-Packung
Menge 1er-Packung
Abmessungen (L x B x H) 680 x 278 x 225 mm
Breite (metrisch) 278 mm
Höhe (metrisch) 225 mm
Tiefe (metrisch) 680 mm