Learn More
Tenak™ DOUBLE SCHUBLADE BREIT HXDXW 170x420x278MM .
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Besteht aus einem Gestell mit zwei Schubladen, Deckel und Griff an der Vorderseite
- In zwei Breiten erhältlich
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Deckel |
| Produkttyp | Gestell mit zwei Tabletts |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ungewöhnlich große Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Menge | 1er-Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 420 x 278 x 280 mm |
| Breite (metrisch) | 278 mm |
| Mehr anzeigen |