Learn More
Bochem™ Verbandscheren aus Edelstahl
Artikelnummer. 10777191
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
140 mm
155 mm
Spitzenform:
Rund/rund
Spitz/rund
Spitz/spitz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform unitSize
10777191 155 mm Spitz/spitz 1 Stück
10540042 130 mm Rund/rund 1 Stück
10088360 130 mm Spitz/spitz 1 Stück
10208930 140 mm Spitz/rund 1 Stück
10231961 155 mm Rund/rund 1 Stück
10733521 140 mm Rund/rund 1 Stück
10787191 155 mm Spitz/rund 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10777191
Marke: Bochem™ 4105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl. Bochem™ Thermo Scientific™ Verbandscheren aus Edelstahl sind in drei Ausführungen lieferbar.
  • Drei Varianten: rund/rund, spitz/rund und spitz/spitz
  • Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Verbandschere
Länge (metrisch) 155 mm
Material Edelstahl
Spitzenform Spitz/spitz