Learn More
- Home
- Products
- Erste Hilfe und Medizin
- Produkte für die Patientenversorgung
- Medizinische Spritzen
- BD Microlance™ Edelstahlnadeln
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Artikelnummer. 10442014
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
18 ga.
19 g
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
0,375 in.
0,5 in.
0,625 in.
1,0 in.
1,25 in.
1,5 in.
2,0 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farbe:
Beige
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Schwarz
Weiß
Förpackningsstorlek:
100 Stück
20 product options available for selection
| Produktkod. | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10442014 | 30 ga. | 0,5 in. | 0.29 mm | Gelb | 100 Stück |
| 10703815 | 26 ga. | 0,375 in. | 0.45 mm | Braun | 100 Stück |
| 10753785 | 26 ga. | 0,5 in. | 0.45 mm | Braun | - |
| 10204444 | 27 ga. | 0,5 in. | 0.4 mm | Grau | 100 Stück |
| 12349169 | 26 ga. | 0,625 in. | 0.45 mm | Braun | 100 Stück |
| 10442204 | 25 ga. | 0,625 in. | 0.5 mm | Orange | 100 Stück |
| 12329179 | 21 ga. | 0,625 in. | 0.8 mm | Grün | 100 Stück |
| 12389169 | 25 ga. | 1,0 in. | 0.5 mm | Orange | 100 Stück |
| 12399169 | 23 ga. | 1,0 in. | 0.6 mm | Blau | 100 Stück |
| 10595314 | 22 ga. | 1,0 in. | 0.7 mm | Schwarz | 100 Stück |
| 10030464 | 20 ga. | 1,0 in. | 0.9 mm | Gelb | 100 Stück |
| 12309179 | 23 ga. | 1,25 in. | 0.6 mm | Blau | 100 Stück |
| 10020464 | 22 ga. | 1,25 in. | 0.7 mm | Schwarz | 100 Stück |
| 10472204 | 21 ga. | 1,5 in. | 0.8 mm | Grün | 100 Stück |
| 10201211 | 20 ga. | 1,5 in. | 0.9 mm | Gelb | 100 Stück |
| 10234154 | 19 ga. | 1,5 in. | 0.9 mm | Beige | 100 Stück |
| 10518554 | 16 G | 1,5 in. | 1.6 mm | Weiß | 100 Stück |
| 10775295 | 21 ga. | 2,0 in. | 0.8 mm | Grün | 100 Stück |
| 10162534 | 18 ga. | 1,5 in. | 1.25 mm | Rosa | 100 Stück |
| 12369179 | 19 g | 2,0 in. | 1.1 mm | Beige | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10442014
Leverantör
BD
Leverantörsnummer
304000
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
- Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
- Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
- Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
- Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Farbe | Gelb |
| Beschreibung | 5.000 einzeln verpackte Nadeln, normale Kanülenwand |
| Kanülen-Gauge | 30 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.29 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nur für die einmalige Verwendung |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 0,5 in. |
| Produkttyp | Nadel |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SZR -150, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss |
| Sterilität | Steril |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?