Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Artikelnummer. 12329179
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
18 ga.
19 g
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
0,375 in.
0,5 in.
0,625 in.
1,0 in.
1,25 in.
1,5 in.
2,0 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farbe:
Beige
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle Außendurchmesser (metrisch) Farbe unitSize
12329179 21 ga. 0,625 in. 0.8 mm Grün 100 Stück
10703815 26 ga. 0,375 in. 0.45 mm Braun 100 Stück
10442014 30 ga. 0,5 in. 0.29 mm Gelb 100 Stück
10753785 26 ga. 0,5 in. 0.45 mm Braun -
10204444 27 ga. 0,5 in. 0.4 mm Grau 100 Stück
12349169 26 ga. 0,625 in. 0.45 mm Braun 100 Stück
10442204 25 ga. 0,625 in. 0.5 mm Orange 100 Stück
12389169 25 ga. 1,0 in. 0.5 mm Orange 100 Stück
12399169 23 ga. 1,0 in. 0.6 mm Blau 100 Stück
10595314 22 ga. 1,0 in. 0.7 mm Schwarz 100 Stück
10030464 20 ga. 1,0 in. 0.9 mm Gelb 100 Stück
12309179 23 ga. 1,25 in. 0.6 mm Blau 100 Stück
10020464 22 ga. 1,25 in. 0.7 mm Schwarz 100 Stück
10472204 21 ga. 1,5 in. 0.8 mm Grün 100 Stück
10201211 20 ga. 1,5 in. 0.9 mm Gelb 100 Stück
10234154 19 ga. 1,5 in. 0.9 mm Beige 100 Stück
10518554 16 G 1,5 in. 1.6 mm Weiß 100 Stück
10775295 21 ga. 2,0 in. 0.8 mm Grün 100 Stück
10162534 18 ga. 1,5 in. 1.25 mm Rosa 100 Stück
12369179 19 g 2,0 in. 1.1 mm Beige 100 Stück
20 options
Artikelnummer. 12329179
Marke: BD 304434
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
  • Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
  • Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
  • Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
  • Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
  • Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Farbe Grün
Beschreibung 5.000 einzeln verpackte Nadeln, dünne Kanülenwand
Kanülen-Gauge 21 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für die einmalige Verwendung
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 0,625 in.
Produkttyp Nadel
Art der Kanülenspitze Kegel
Zur Verwendung mit (Geräte) SZR -150, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss
Sterilität Steril