Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl-Reduzierstück mit Innengewinde
Beschreibung
- Gewindeanschlüsse
- Robuste Gewindeanschlüsse für die dauerhafte Installation
- Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1/4 x 1/8 Zoll NPT(F) Verbindung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Auslassanschluss | 1/4 in. FNPT |
| Anschlussgröße | 1/8 in. FNPT |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |
| Gewindegröße | 1/4 x 1/8 Zoll NPT(F) |
| Produkttyp | Reduzierstück mit Innengewinde |