Learn More
asecos™ Feindosierhahn aus Edelstahl
Artikelnummer. 17876376 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17876376 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17876376 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 14752
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Feindosierhahn aus Edelstahl eignet sich für Sicherheitskanister und -behälter 14745-14747 und 14757-14759.
  • M55-Gewinde
  • Durchmesser 56 mm
Spezifikation
Produkttyp Dosierhahn
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Feindosierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Edelstahldose
Material Edelstahl
Menge 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0.66 lb.
Gewicht (metrisch) 0.3 kg