Learn More
OHAUS™ Kolbenklemme aus Edelstahl
Artikelnummer. 15772499 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Kolben
125 ml-Kolben
250 ml-Kolben
25 ml-Kolben
500 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15772499 25 ml-Kolben 1 Stück
15762499 10 ml-Kolben 1 Stück
15782499 50 ml-Kolben 1 Stück
15792499 125 ml-Kolben 1 Stück
15702509 250 ml-Kolben 1 Stück
15712509 500 ml-Kolben 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15772499
Marke: OHAUS™ 30400085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Edelstahl-Kolbenklammer ist für die sichere Handhabung und Positionierung verschiedener Kolbengrößen konzipiert.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Kolben
  • Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kolbenklammer
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 ml-Kolben
Beschreibung Kolbenklammer, 25 ml
Farbe Silver
Jaw Type Four Interlocking