Learn More
Agencinox™ Schale mit flachem Boden und Griff, aus Edelstahl
Código de producto. 11749503
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11749503
Marca: Agencinox™ 316A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Diese Schalen eignen sich zur Dekontamination, in Operationssälen, Praxen, Kliniken sowie im Gesundheitswesen. Agencinox™ Flache Bodenschalen aus Edelstahl eignen sich optimal zur Aufnahme von Verbänden und anderen Gegenständen, die bei chirurgischen Eingriffen benötigt werden könnten.
  • Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
  • Autoklavierbar
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Especificaciones
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Typ Schale
Höhe (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) 160 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado