Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel mit flacher Klinge, konisch
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit diesem Spatel mit flacher, sich verjüngender Klinge. Die sich verjüngende Edelstahlklinge der Fisherbrand™ Nickelspatel ist flach und flexibel. Die Spatel eignen sich die ideal zum Glätten, Mischen oder Säubern nach Experimenten.
47.20 € - 96.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Flacher, spitz zulaufender Spatel |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 3,6 mm |
Material | Nickel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573492
|
Fisherbrand™
|
120 mm |
96.40 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11583492
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
47.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Flache, flexible Klinge aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche
- Ideal zum Glätten, Mischen oder Aufräumen nach Experimenten
- Nickelspezifikation 200 (Nickelgehalt mindestens 99.6 %)
- Perfektes Mehrzweckwerkzeug zum Mischen, Glätten, Bewerten usw.
- Flache, sich verjüngende Klinge für das Labor
Spezifikation
Flacher, spitz zulaufender Spatel | |
3,6 mm | |
Nickel |