Learn More
Buerkle™ Lebensmittelschaufeln aus Edelstahl
Artikelnummer. 11971571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
350 mL
500 mL
Abmessungen (L x B):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) unitSize
11971571 100 mL 120 x 60 mm 1 Stück
11981571 200 mL 140 x 75 mm 1 Stück
11991571 250 mL 155 x 85 mm 1 Stück
11901581 350 mL 180 x 100 mm 1 Stück
11911581 500 mL 220 x 130 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11971571
Marke: Buerkle™ 53710100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine sehr stabile Handschaufel für verschiedene Anwendungen, besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.
  • Besonders robustes Modell
  • Edelstahl AISI 304 (1.4301)
  • Mit praktischem Suspensionsauslass
  • Nahtlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff, daher ohne Spalten und Kanten
  • Besonders glatte, hochpolierte Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Produkttyp Lebensmittelschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Breite (metrisch) 60 mm
Abmessungen (L x B) 120 x 60 mm
Material Edelstahl (AISI 304 (1.4301))
Länge (metrisch) 120 mm