Learn More
Buerkle™ Lebensmittelschaufeln aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8011249 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
350 mL
500 mL
Abmessungen (L x B):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11971571
Marke: Buerkle™ 53710100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Eine sehr stabile Handschaufel für verschiedene Anwendungen, besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.
  • Besonders robustes Modell
  • Edelstahl AISI 304 (1.4301)
  • Mit praktischem Suspensionsauslass
  • Nahtlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff, daher ohne Spalten und Kanten
  • Besonders glatte, hochpolierte Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 mL
Produkttyp Lebensmittelschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Breite (metrisch) 60 mm
Abmessungen (L x B) 120 x 60 mm
Material Edelstahl (AISI 304 (1.4301))
Länge (metrisch) 120 mm