Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzetten
Artikelnummer. 11705798 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30.48 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11705798 30.48 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11705798 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0728810
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für Mikroelektronik und Präzisionsmontage
  • Fein gearbeitete Pinzette aus Edelstahl
  • Mit handgefertigter Spitze für Genauigkeit und ausgezeichnete Härte
  • Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
  • Antimagnetisch, säureabweisend und säurebeständig
Spezifikation
Produkttyp Pinzette
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.48 cm
Material Edelstahl
Sterilität Steril
Spitzenform Abgerundet