Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl
Artikelnummer. 10543952
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10543952 105 mm 1 Stück
10790883 115 mm 1 Stück
10639522 105 mm 1 Stück
10690093 115 mm 1 Stück
10360942 130 mm 1 Stück
10005601 130 mm 1 Stück
10005611 145 mm 1 Stück
10651452 160 mm 1 Stück
10176911 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10543952 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 3030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.85 €
    3.50 € / 1 Stück
    Sparen 0.35 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Pinzette
Länge (metrisch) 105 mm
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) L 105 mm
Anzahl pro Packung 1/Packung
Spitzenform Fein