Learn More
Bochem™ Pinzette aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Filterpapier
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Filterpapier |
| Breite (metrisch) Spitze | 12 mm |
| Breite (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Pinzette |