Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Abzugwasserbad aus Edelstahl
Artikelnummer. 10252601
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
5,7/7,0 kg
7,9/9,1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
10252601 5,7/7,0 kg -
10481033 7,9/9,1 kg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10252601
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 1031
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Bäder für eine Vielzahl von Anwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Abzugshauben aus Edelstahl für Wasserbäder sind ideal für sanftes Dämpfen mit Erlenmeyerkolben, Gläsern usw.
  • Bad, abnehmbarer, versenkter Deckel mit Löchern und perforiertem Boden über dem Heizelement aus Edelstahl
  • Ein einstellbarer Wasserstandsregler auf der rechten Seite des Geräts gehört zum Standardlieferumfang.
  • Die Öffnungen im Deckel werden durch Ringe aus hitzebeständigem Kunststoff abgedeckt.
  • Temperaturbereich von ca. 5 °C über Umgebungstemperatur bis Siedepunkt, Temperaturregelung über
  • Tensionsthermostat
  • Vier rutschfeste Kunststofffüße sorgen für hohe Stabilität.
  • Heizelement durch Überhitzungsschutz geschützt
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 °C bis 99,9 °C
Reglertyp Spannungsthermostat
Beschreibung Wasserbad
Zur Verwendung mit (Geräte) Abzugshauben
Temperaturbereich Ambient +5° to 99.9°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schonendes Dämpfen mit Erlenmeyerkolben, Bechergläsern, etc.
Material Rostfreier Stahl
Abmessungen (T x B x H) 300 x 430 x 155 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 155 mm
Innenhöhe (metrisch) 100 mm
Tiefe (metrisch) 300 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Gewicht (metrisch) 5,7/7,0 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,5 kW
Frequenz 50/60 Hz