Learn More
Bochem™ Edelstahltrichter
Artikelnummer. 10663551
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Höhe (metrisch):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10663551 200 mm 180 mm 1 Stück
10748741 100 mm 125 mm 1 Stück
10018510 150 mm 190 mm 1 Stück
10231641 150 mm 155 mm 1 Stück
10539671 200 mm 220 mm 1 Stück
10549671 250 mm 260 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10663551
Marke: Bochem™ 8722
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für zahlreiche Anwendungen geeignet. Bochem™ Edelstahltrichter sind kegelförmig.
  • Griff 
  • Mit Luftkanal
  • Röhrchen mit konischer Form
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 30 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 180 mm