Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahltrichter
Artikelnummer. 11761856 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Höhe (metrisch):
82.55 mm
104.1 mm
134.6 mm
160 mm
180.3 mm
210.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11761856 385 ml 134.6 mm 1 Stück
11777944 658 ml 160 mm 1 Stück
11787944 350 ml 180.3 mm 1 Stück
11797944 67 ml 210.8 mm 1 Stück
11741856 70 ml 82.55 mm 1 Stück
11751856 188 ml 104.1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11761856 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0726500
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trichter aus Edelstahl sind ein Laborzubehör, auf das Sie sich über Jahre verlassen können.
Trichter aus Edelstahl sind ein Labormaterial, auf das Sie sich über Jahre verlassen können.
  • Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unserer Auswahl an mittelgroßen, rostfreien Trichtern aus Edelstahl 304
  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Gesamtgrößen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 385 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 134.6 mm