Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Giebeldeckel
Artikelnummer. 11439519 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 und 4 l ungerührte Bäder
5 und 14 l ungerührte Bäder
Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 22 l und 28 l
Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 8 l und 10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11439519
Marke: Nickel Electro™ SL18
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Ergebnisse, da Proben in einem Wasserbad kontaminationsfrei und energiesparend aufbewahrt werden. Clifton™ Edelstahl-Giebeldeckel sind für die Nutzung der vollen Breite eines Clifton™ Wasserbades konzipiert und tragen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei.
  • Entwickelt für die uneingeschränkte Nutzung der gesamten Bandbreite eines Clifton™ Wasserbades
  • Trägt zur Reduzierung der Verdunstung bei
  • Hilft, die Proben in einem Wasserbad vor Kontamination zu schützen und Energie zu sparen
  • Ermöglicht eine erweiterte Nutzung des Bades bis zum äußersten Rand des Tanks
  • Die Bauweise des Deckels sorgt dafür, dass die gesamte Menge an Kondensat wieder in das Bad zurückgeleitet wird
  • Isolierte Griffe für den sicheren Gebrauch
  • Senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten für Ihr Clifton Wasserbad
  • Die niedrigste Höhe des Giebels beträgt 45 mm über dem Bad
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 8 l und 10 l
Material Rostfreier Stahl