Learn More
WLD Tec™ Edelstahl-Gassicherheitsadapter
Artikelnummer. 10660574
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10660574 0,5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10660574 Lieferant WLD Tec™ Lieferanten-Nr. 6.000.820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.60 €
    196.00 € / 1 Stück
    Sparen 47.60 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Adapter
Länge (metrisch) 0,5 m
Material Edelstahl
Enthält Integrierter Druckregler 50 mbar für Gaskartusche, Stativ aus Edelstahl