Learn More
Blanco™ Gastronorm Behälter aus Edelstahl
Artikelnummer. 11953214
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
1,7 l
2,4 l
2,7 l
3,8 l
4 l
5,2 l
5,5 l
6 l
7,5 l
8,5 l
8,9 l
11,7 l
12,7 l
13,3 l
16,7 l
20 l
26,5 l
28,9 l
43,4 l
57,7 l
Größe:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Tiefe (metrisch):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Größe Tiefe (metrisch) unitSize
11953214 1 l GN 1/6 65 mm 1 Stück
11933836 4 l GN 1/4 150 mm 1 Stück
11983214 5,2 l GN 1/4 200 mm 1 Stück
11963214 1,7 l GN 1/4 65 mm 1 Stück
11953806 7,5 l GN 1/3 200 mm 1 Stück
11973214 2,4 l GN 1/3 65 mm -
11953826 8,9 l GN 1/2 150 mm 1 Stück
11943826 6 l GN 1/2 150 mm 1 Stück
11300900 11,7 l GN 1/2 200 mm 1 Stück
11973816 8,5 l GN 2/3 100 mm 1 Stück
11963816 12,7 l GN 2/3 150 mm 1 Stück
11953816 16,7 l GN 2/3 20 mm 1 Stück
11993816 20 l GN 1/1 150 mm -
11993826 28,9 l GN 2/1 100 mm -
11903836 43,4 l GN 2/1 150 mm 1 Stück
11913836 57,7 l GN 2/1 200 mm 1 Stück
11938017 5,5 l GN 1/3 150 mm 1 Stück
11948017 3,8 l GN 1/3 100 mm 1 Stück
11903826 26,5 l GN 1/1 200 mm 1 Stück
11983816 13,3 l GN 1/1 100 mm 1 Stück
11923836 2,7 l GN 1/4 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11953214 Lieferant Blanco™ Lieferanten-Nr. 1550569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.77 €
    18.68 € / 1 Stück
    Sparen 42.09 €
    69% Rabatt
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In Deutschland in vielen unterschiedlichen Größen und Tiefen hergestellt. Blanco™ Gastronorm Edelstahlbehälter sind spülmaschinengeeignete, stapelbare Behälter aus Edelstahl AISI 304. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden, von der Gastronomie bis hin zur Warenlagerung.
Gastronorm Behälter aus Edelstahl zeichnen sich durch hervorragende Stabilität dank umlaufender Randprägung aus. Diese robusten und formstabilen Behälter sind leicht zu reinigen und bieten dank der glatten und porenfreien Oberfläche eine optimale Hygiene.
  • Erstklassige, korrosionsbeständige Ausführung mit gratfreien Kanten
  • Temperaturbeständig von −40 bis +280 °C
  • Aus geschmacks- und geruchsneutralem Edelstahl (AISI 304)
  • Die exakte Eckausführung und der Stapelkragen verhindern das Verklemmen und Verkeilen beim Stapeln
Gastronorm Behälter können auf unterschiedliche Weise gestapelt und kombiniert werden. Standardgrößen:
  • GN 2/1: 650 x 530 mm (B x H)
  • GN 1/1: 530 x 325 mm (B x H)
  • GN 1/2: 325 x 265 mm (B x H)
  • GN 1/4: 265 x 162 mm (B x H)
  • GN 2/3: 354 x 325 mm (B x H)
  • GN 1/3: 325 x 176 mm (B x H)
  • GN 1/6: 176 x 162 mm (B x H)
Spezifikation
Produkttyp Gastronorm-Behälter
Material Edelstahl (304)
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm EN 631:
Tiefe (metrisch) 65 mm
Länge (metrisch) 176 mm
Menge Je 1
Größe GN 1/6
Temperaturbereich (metrisch) −40 °C bis 280 °°C.
Volumen (metrisch) 1 l
Breite (metrisch) 162 mm