Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Artikelnummer. 15268723
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
5 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.50 mm
0.8 mm
2.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15268723 2 m 0.8 mm 2 Meter
15258723 2 m 2.2 mm 2 Meter
10572393 25 m 0.50 mm 1 Stück
15248723 10 m 0.8 mm 1 Stück
10532013 5 m 0.8 mm 1 Stück
15218723 25 m 0.25 mm 1 Stück
15238723 5 m 2.2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15268723 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 062418
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
  • Glatte und saubere Bohrung
  • Lieferung auf Spulen
  • Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Typ Schläuche
Enthält Glatte und saubere Bohrung
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 2 m