Learn More
Bochem™ Graduierte Edelstahl-Messeimer mit Basisring
Artikelnummer. 10137390
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
15 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10137390 10 L 1 Stück
10147390 15 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10137390 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8315
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Messeimer
Kapazität (metrisch) 10 L
Material Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 235 mm
Enthält Mit Basisring