Learn More
Bochem™ Messeimer mit Basisring, Edelstahl
156.00 € - 185.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Messeimer |
---|---|
Material | Edelstahl (18/10) |
Enthält | Mit Basisring |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10137390
|
Bochem™
8315 |
10 L |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10147390
|
Bochem™
8317 |
15 L |
185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Messeimer | |
Edelstahl (18/10) | |
Mit Basisring |