Learn More
Bochem™ Graduierte Messeimer, aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
15 l
Außendurchmesser (metrisch):
280 mm
285 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
210 mm
235 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Typ 1: mit Bodenring
- Typ 2: ohne Bodenring
- Graduiert je 1 Liter
- Deckel müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Messeimer |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 285 mm |
| Höhe (metrisch) | 210 mm |
| Enthält | Deckel |