Learn More
Bochem™ Graduierte Messeimer, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10312911
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
280 mm
285 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
210 mm
235 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
8 l
15 l
Artikelnummer. 10312911
Marke: Bochem™ 8322
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Typ 2: ohne Bodenring
  • Graduierungen in 1 Liter-Abständen
  • Deckel sind separat erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Messeimer
Material Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 235 mm