Learn More
Bochem™ Messbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. 10683511
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
15 l
Außendurchmesser (metrisch):
280 mm
285 mm
310 mm
Höhe (metrisch):
210 mm
235 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10683511 15 l 310 mm 305 mm 1 Stück
10312911 - 280 mm 235 mm 1 Stück
10182741 8 l 285 mm 210 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683511 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8324
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Messbecher aus Edelstahl haben eine Ein-Liter-Markierung.
  • ohne Bodenring
  • Graduiert je 1 Liter
  • Deckel müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Produkttyp Messeimer
Kapazität (metrisch) 15 l
Graduierungen 1 l
Material Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 310 mm
Höhe (metrisch) 305 mm