Learn More
Bochem™ Messbecher mit Graduierung und Ausguss
Artikelnummer. 10212271
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10212271
Marke: Bochem™ 8391
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine hervorragende Möglichkeit zur Lagerung im Labor.
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • In 1l-Schritten graduiert
  • Aus Edelstahl 18/10
  • Die Deckel sind separat zu bestellen.
Spezifikation
Produkttyp Messkanne mit Graduierung
Außendurchmesser (metrisch) 270 mm
Höhe (metrisch) 300 mm