Learn More
Fritsch™ Edelstahl-Mahlkugeln
Marke:  Fritsch™ 55.0300.10
Artikelnummer. 10253021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Es sind auch Mahlkugeln aus Achat, Sinterkorund und Siliziumnitrid lieferbar.
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie 5mm und 15mm (siehe Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line) angeboten.
Material: Rostfreier Stahl
φ: 30mm