Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. 10099031 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für CryoMill
Für EMAX
Für MM 200
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
1.5 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
35 ml
50 ml
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10099031 Für Schwingmühle MM 301 1,5 ml 1 Stück
10504041 Für MM 200 1.5 ml 1 Stück
14821631 Für CryoMill 10 ml 1 Stück
10034170 Für MM 200 10 ml 1 Stück
10334172 Für Schwingmühle MM 301 10 ml 1 Stück
15300974 Für EMAX 125 mL 1 Stück
15370994 Für CryoMill 35 ml 1 Stück
15370964 Für EMAX 50 ml 1 Stück
10232672 Für Schwingmühle MM 301 35 ml 1 Stück
10626275 Für CryoMill 25 ml 1 Stück
10399770 Für MM 200 5 ml 1 Stück
10160572 Für Schwingmühle MM 301 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10099031 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 01.462.0230
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Die Retsch™ Edelstahl-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlussausführung für auslaufsicheres Mahlen.
  • Schraubverschluss-Mahlbecher
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schwingmühle MM 301
Material Edelstahl